Learn More
(2 -bromoéthoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 98 %, stab. avec carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482786 5 g 5g
15472786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56594.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86864-60-0 | Molecular Formula: C8H19BrOSi | Molecular Weight: 239.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86864-60-0
Formule moléculaire C8H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 239.228
Numéro MDL MFCD00209550
Clé InChI JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
CID PubChem 3608067
Nom IUPAC 2-bromoéthoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Spécification
Point d’ébullition 120°C (100mmHg)
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Note relative au nom Stabilized with sodium carbonate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.444
Densité 1.115 g/mL
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 98%