Learn More
Acrylate de 2-bromoéthyle, 94 %, stab. avec 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343196
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11343196
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12502.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179.013 g/mol
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 2-bromoéthyle est utilisé dans les polymères curables et réactifs en raison de la présence de brome réactif. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres monomères.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents de polymérisation et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4823-47-6
Formule moléculaire C5H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.013
Numéro MDL MFCD00013541
Clé InChI CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20963
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-bromoéthyle
SMILES C=CC(=O)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Point d’ébullition 52°C to 53°C (5 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1749713
Synonyme 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 179.01
Pourcentage de pureté 94%