Learn More
(2-Bromoéthyl)benzène, Mikromol™
Description
(2-Bromoéthyl)benzène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Bromoethyl)benzene |
| CAS | 103-63-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2-Bromoethyl)benzene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 Br |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, beta-Bromoethylbenzene, beta-Phenethyl bromide, beta-Phenylethyl bromide, Fentanyl Related Compound A, Fentanyl Citrate Impurity I, Fentanyl Impurity L, Fentanyl Impurity I |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-brométhylbenzène |
| Afficher plus |