Learn More
Éther de 2-bromoéthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12188721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12188721 5 mL 5mL
12178721 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12188721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445860050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5414-19-7
Formule moléculaire C4H8Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.92
Clé InChI FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
CID PubChem 21521
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoéthoxy)éthane
SMILES C(CBr)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl ether
Densité 1.8450g/mL
Point d’ébullition 92°C to 93°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [Br(CH2)2]2O
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.845
Poids de la formule 231.92
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoethyl ether