Learn More
Éther méthylique de 2-bromoéthyle, 96 %, stab. avec carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498306 500 g 500g
11319669 5 g 5g
11478306 25 g 25g
11488306 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15370.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138.992 g/mol
2-Bromoethyl methyl ether has been used as starting reagent in the synthesis of 1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene1 and 1-bromo-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éther méthylique de bromoéthyle a été utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du 1-bromo-4-(2-méthoxyéthoxy)benzène1 et du 1-bromo-4-[(2-méthoxyéthoxy)méthyl]benzène.
Solubilité
Soluble dans l’eau .14,4 g/l à 25°C
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur, les bases fortes et les agents oxydants. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6482-24-2
Formule moléculaire C3H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 138.992
Numéro MDL MFCD00000236
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
CID PubChem 80972
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxyéthane
SMILES COCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl methyl ether
Note relative au nom stabilized with sodium carbonate
Densité 1.478
Point d’ébullition 109°C to 110°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.448
Quantité 500 g
Numéro UN UN3271
Informations sur la solubilité Soluble in water.14,4g/L at 25°C
Poids de la formule 139
Pourcentage de pureté 96%