Learn More
Acide 2-bromoisovalérique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469642 50 g 50g
11459642 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469642 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10756.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-74-2
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.029
Numéro MDL MFCD00004210
Clé InChI UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
CID PubChem 11268
Nom IUPAC Acide2-bromo-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoisovaleric acid
Point de fusion 36°C to 42°C
Point d’ébullition 124°C to 126°C (20 mmHg)
Odeur Acrid
Formule linéaire (CH3)2CHCHBrCO2H
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Merck Index 14,1422
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%