Learn More
2-bromomesitylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082040
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
Code produit. 11484993
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12277.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.091 g/mol
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromomesitylène est un catalyseur intermédiaire synthétique utile pour les aromatiques et dérivés du bore. Il agit comme intermédiaire dans l’élaboration du [4-[bis(2,4,6-triméthylphényl)phosphino]-2,3,5,6-tétrafluorophényl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)borate d’hydrogène (H714510), qui est un borate de phosphonium frustré destiné à l’hydrogénation catalytique des imines non métalliques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (20°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et la chaleur excessive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-83-0
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.091
Numéro MDL MFCD00000073
Clé InChI RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
CID PubChem 68473
Nom IUPAC 2-bromo-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomesitylene
Point de fusion 2°C
Densité 1.322
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 50 g
Beilstein 1907245
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water(20°C) .
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromomesitylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromomesitylene