Learn More
2-bromométhyl-1,3-dioxolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469566 25 g 25g
11479566 100 g 100g
11489566 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11469566 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19312.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromométhyl-1,3-dioxolane est utilisé dans la préparation d’aldéhyde alpha,bêta-insaturé et dans la synthèse de monomères monoacétals de 1,4-dialdéhyde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4360-63-8
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.002
Numéro MDL MFCD00003214
Clé InChI CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
CID PubChem 78068
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Densité 1.628
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 62°C (145°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 25 g
Beilstein 103309
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté 97%