Learn More
2-bromométhyl-1,3-dioxolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromométhyl-1,3-dioxolane est utilisé dans la préparation d’aldéhyde alpha,bêta-insaturé et dans la synthèse de monomères monoacétals de 1,4-dialdéhyde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane |
| Densité | 1.628 |
| Point d’ébullition | 175°C |
| Point d’éclair | 62°C (145°F) |
| Indice de réfraction | 1.482 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 103309 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 167.01 |
| Afficher plus |