Learn More
Ester pinacol de l’acide benzèneboronique 2-(bromométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 377780-72-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H18BBrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.999 |
Numéro MDL | MFCD01632210 |
Clé InChI | ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester |
CID PubChem | 3834834 |
Nom IUPAC | 2-[2-(bromométhyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53217.MD |
250 mg |
76.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53217.03 |
1 g |
208.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
377780-72-8 | |
296.999 | |
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N | |
3834834 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr |
C13H18BBrO2 | |
MFCD01632210 | |
2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester | |
2-[2-(bromométhyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester | |
78°C to 80°C | |
MFCD01632210 | |
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N | |
2-[2-(bromométhyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
3834834 | |
98% |
377780-72-8 | |
C13H18BBrO2 | |
2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr | |
296.999 | |
297 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only