Learn More
(2-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430178 25 g 25g
15410178 1 g 1g
15420178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53402.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane est utilisé en médecine et en électronique. La réaction du (2-bromophényléthynylyl)triméthylsilane 1 avec le borate de triméthyle conduit à l’acide alcynearylboronique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38274-16-7
Formule moléculaire C11H13BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 253.21
Numéro MDL MFCD01321391
Clé InChI FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
CID PubChem 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Point d’ébullition 60°C to 80°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Quantité 25 g
Point d’éclair >113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.554
Densité 1.19
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC [2-(2-bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Poids de la formule 253.21
Pourcentage de pureté 98%