Learn More
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021063
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11450773 25 g 25g
11460773 100 g 100g
11339659 250 g 250g
11470773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11450773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13241.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromopyridine : pour préparer divers composés biologiquement actifs comme les agents antipaludiques. Sert aussi à élaborer l’agoniste bêta-adrénocepteur.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Hygroscopique. Incompatible avec les oxydants puissants, acides forts et chlorures d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-04-6
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 157.998
Numéro MDL MFCD00006219
Clé InChI IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
CID PubChem 7973
ChEBI CHEBI:51574
Nom IUPAC 2-bromopyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine
Densité 1.625
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 97°C (207°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.572
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105789
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%