Learn More
2-Bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10674752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10674752
Marque: Thermo Scientific Acros 107400250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-04-6
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 158
Numéro MDL MFCD00006219
Clé InChI IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
CID PubChem 7973
ChEBI CHEBI:51574
Nom IUPAC 2-bromopyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 192°C to 194°C (761.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Br
Indice de réfraction 1.5705 to 1.5725
Quantité 25 mL
Beilstein 20, 233
Gravité spécifique 1.65
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L water (20°C)
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.