Learn More
2-bromothiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071830
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-09-4
Formule moléculaire C4H3BrS
Poids moléculaire (g/mol) 163.03
Numéro MDL MFCD00005417
Clé InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
CID PubChem 13851
Nom IUPAC 2-bromothiophène
SMILES BrC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiophene
Point de fusion -10.0°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.6800g/mL
Point d’ébullition 149.0°C to 151.0°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5850 to 1.5870
Quantité 250 mL
Beilstein 17,33
Gravité spécifique 1.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
Poids de la formule 163.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromothiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.