Learn More
2-bromotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405073
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. Quantité unitSize
11405073 25 g 25g
11415073 100 g 100g
11425073 500 g 500g
3 options
Code produit. 11405073
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12315.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Bromotoluène a été utilisé dans la synthèse de (±)-isocomène. Le couplage Suzuki de 2-bromotoluène avec de l’acide phénylboronique à l’aide de nanoparticules de palladium soutenues sur des oxydes d’aluminium comme catalyseur a été signalé. Le 2-Bromotoluène est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques (en particulier pour les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ; l’acide méclofénamique, l’acide méfénamique) et autres composés organiques
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-46-5
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000068
Clé InChI QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
CID PubChem 7236
Nom IUPAC 1-bromo-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromotoluene
Point de fusion -27°C
Densité 1.42
Point d’ébullition 179°C to 181°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.556
Quantité 25 g
Beilstein 1904176
Merck Index 14,1439
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: o-Bromotoluene