Learn More
2-Butanone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317631 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317631 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10862000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
CAS 78-93-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Butanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H8 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK
Formule InChI InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C
Nom IUPAC butan-2-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 72,0575 g/mol