Learn More
2-butanone, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Code produit. 15621010 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 pièces
500mL
Code produit. 15621010
Marque: Honeywell Research Chemicals 110264500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -87°C
Aspect Colorless
Densité 0.805g/mL at 25°C
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.379(lit.)