Learn More
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532171 1 L Flacon en verre 1L
10448690 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10217503 10 L Récipient en plastique 10L
10092103 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10532171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.35€
    26.65€ / 1L
    Économisez 5.70€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Butoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9010g/mL
Point d’ébullition 171.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 1 L
Beilstein 01, II, 519
Résidus après évaporation 0.02% max.
Merck Index 15, 1560
Gravité spécifique 0.901
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nom IUPAC 2-butoxyéthane-1-ol
Viscosité 5.31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butoxyethanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.