Learn More
2-butoxyéthanol, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15528774 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528774 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528774 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butoxyethanol
Point d’éclair 62.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 0.90kg
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
Poids de la formule 118.18