Learn More
2-Butoxyethanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyleneglycol Monobutyl Ether |
| Quantité | 10 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| Poids de la formule | 118.0994 |