Learn More
2-Butoxyéthanol, TRC
Code produit 30004427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004427 50 mL 50mL
30003850 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69289550ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Synonyme Ethanol, 2-butoxy- (8CI, 9CI, ACI), 2-Butoxyethanol (ACI), 2-Butoxy-1-ethanol, 2-n-Butoxyethanol, 3-Oxa-1-heptanol, A 13919, BCS, Bikanol B 1, Buchiseru, Butyl Cellosolve, Butyl Cellu-Sol, Butyl glycol, Butyl Glysolv, Butyl icinol, Butyl monoether glycol, Butyl Oxitol, C4E1, Chimec NR, Dabco PM 300, DB solvent, Dowanol EB, Eastman EB, EGBE, Ektasolve EB, Ethylene glycol butyl ether, Ethylene glycol mono-n-butyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, Gafcol EB, Glycol butyl ether, Glycol EB, Glycol monobutyl ether, K Foam Lo, Mearcell 3532, Minex BDH, Monobutyl glycol ether, Monoethyleneglycol butyl ether, n-Butyl cellosolve, NSC 60759, O-Butyl ethylene glycol, Poly-Solv EB, R 1171, SG, Simple Green, β-Butoxyethanol
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyleneglycol Monobutyl Ether
Quantité 50 mL
Formule InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 118.0994