Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldéhyde, Mikromol™
Code produit 30051754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051754 25 mg 25mg
30049693 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051754 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0168.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Noms d’analytes ou de composants 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Losartan Potassium Imp. D (EP), Losartan Imp. D (EP), Losartan USP Related Compound A, Losartan USP RC A, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Related Compound A, Losartan Potassium Impurity D, Losartan Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
Nom IUPAC 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboddémol
Poids moléculaire (g/mol) 186.64
Quantité 25 mg
Poids de la formule 186,056 g/mol