Learn More
Acide 2-butylloctanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Formule moléculaire | C12H24O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| SMILES | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.32 |
| Poids de la formule | 200.1776 g/mol |
| Pourcentage de pureté | >95% (GC) |