Learn More
2-carboxy-N-méthylpyridinium Iodure, Mikromol™
Code produit 30051455
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051455 25 mg 25mg
30050965 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051455 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0689.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
iodure de 2-carboxy-N-méthylpyridinium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
CAS 4-4-3785
Noms d’analytes ou de composants 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H8 N O2 . I
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
SMILES [I-].C[n+]1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC ácido 1-metilpiridin-1-io-2-carboxílico; yoduro
Poids moléculaire (g/mol) 265.05
Quantité 25 mg
Poids de la formule 264.96 g/mol