Learn More
Acide 2-(carboxyméthylthio)benzoïque, 97 %
Code produit. 11480623
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11480623
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12705.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-13-7
Formule moléculaire C9H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 212.22
Numéro MDL MFCD00021761
Clé InChI GMBZSYUPMWCDGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboxymethylthio benzoic acid, 2-carboxymethyl thio benzoic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl benzoic acid, o-carboxyphenylthio acetic acid, 2-carboxyphenylthioglycolic acid, acetic acid, 2-carboxyphenyl thio, o-carboxyphenylthioglycollic acid, benzoic acid, 2-carboxymethylthio
CID PubChem 8660
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthylsulfanyl)benzoïque
SMILES OC(=O)CSC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.22
Pourcentage de pureté 97%