missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-(carboxyméthylthio)benzoïque, 97 %

Code produit. p-7020669
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11480623

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12705.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 135-13-7
Formule moléculaire C9H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 212.22
Numéro MDL MFCD00021761
Clé InChI GMBZSYUPMWCDGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboxymethylthio benzoic acid, 2-carboxymethyl thio benzoic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl benzoic acid, o-carboxyphenylthio acetic acid, 2-carboxyphenylthioglycolic acid, acetic acid, 2-carboxyphenyl thio, o-carboxyphenylthioglycollic acid, benzoic acid, 2-carboxymethylthio
CID PubChem 8660
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthylsulfanyl)benzoïque
SMILES OC(=O)CSC1=CC=CC=C1C(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.22
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis