Learn More
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane, TRC
Code produit 30354967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354967 5 g 5g
30349516 25 g 25g
30360661 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354967 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4217805G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74974-54-2
Formule moléculaire C5H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Synonyme 1-Chloro-2,2,2-trimethoxyethane, Trimethyl (Chloromethyl)orthoformate, Trimethyl Orthochloroacetate
Nom IUPAC 2-chloro-1,1,1-trimethoxyethane
SMILES ClCC(OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Poids de la formule 154.0397