Learn More
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone, Mikromol™
Code produit 30050547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050547 25 mg 25mg
17913766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050547 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0785.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 99-40-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H7 Cl O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Noradrenaline Tartrate Imp. E (EP), Noradrenaline Imp. E (EP), alpha-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-alpha-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, alpha-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Tartrate Impurity E, Noradrenaline Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
Nom IUPAC 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Quantité 25 mg
Poids de la formule 186,0084 g/mol