Learn More
2-Chloro-10-(2-diéthylaminoéthyl)-9,10-dihydroacridin-9-one, Mikromol™
Code produit 30463303
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463303 4 x 25 mg -
30051717 100 mg 100mg
30052261 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463303 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0070.0300254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-10-(2-diéthylaminoéthyl)-9,10-dihydroacridin-9-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
CAS 97716-04-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O/c1-3-21(4-2)11-12-22-17-8-6-5-7-15(17)19(23)16-13-14(20)9-10-18(16)22/h5-10,13H,3-4,11-12H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2C(=O)c3cc(Cl)ccc13
Nom IUPAC 2-chloro-10-[2-(diéthylamino)éthyl]acridin-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 328.84
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 328.1342 g/mol