Learn More
2-Chloro-10H-phénothiazine, Mikromol™
Code produit 30052090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052090 100 mg 100mg
30049380 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052090 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0420.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-10H-phénothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-10H-phenothiazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H8 Cl N S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nom IUPAC 2-chloro-10H-phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Quantité 100 mg
Poids de la formule 233,0066 g/mol