Learn More
2-Chloro-2',4'-difluoroacétophénone, Mikromol™
Code produit 30459082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459082 4 x 25 mg -
30051650 100 mg 100mg
30050727 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459082 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.0400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-2',4'-difluoroacétophénone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 Cl F2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
Nom IUPAC 2-chloro-1-(2,4-difluorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 190.57
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 189,9997 g/mol