Learn More
2-chloro-2’,6’-diméthylacétanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043784
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11367805
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02727.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197.662 g/mol
2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide is used in the determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection. It is a nonsteroidal antinflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-01-7
Formule moléculaire C10H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 197.662
Numéro MDL MFCD00000926
Clé InChI FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
CID PubChem 70798
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2,6 -diméthylphényl)acétamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide
Point de fusion 143°C to 148°C
Quantité 10 g
Beilstein 781309
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 197.67
Pourcentage de pureté 99%