Learn More
2-Chloro-3,4-diméthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406557 1 g 1g
15416557 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33697.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101664-59-9 | Molecular Formula: C7H9Cl2NO2 | Molecular Weight: 210.054 g/mol
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine is used in the preparation of 3, 4-dimethoxy-pyridine by using nickel(II) chloride hexahydrate and triphenylphosphine as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-3,4-diméthoxypyridine est utilisée dans la préparation de 3, 4-diméthoxy-pyridine en utilisant l’hexahydrate de chlorure de nickel(II) et la triphénylphosphine comme catalyseur.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101664-59-9
Formule moléculaire C7H9Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.054
Numéro MDL MFCD03265283
Clé InChI AOBQXXVCWDAJFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride, 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine hcl, 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24728279
Nom IUPAC Chlorhydrate de 2-chloro-3,4-diméthoxypyridine
SMILES COC1=C(C(=NC=C1)Cl)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine
Point de fusion 37°C to 42°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.6
Pourcentage de pureté 97%