Learn More
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435947 100 g 100g
11415947 5 g -
11425947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11435947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24474.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine is used as a peptide coupling agent for the purification of peptides. It is used in the synthesis of 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride through coupling with N-methylmorpholine in tetrahydrofuran. Further, it plays an important role in the production of bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) ether, through reaction with 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine. In addition to this, it is involved in the preparation of 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammonium salts through reaction with various tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine est utilisée comme agent de couplage peptidique pour la purification des peptides. Elle est utilisée dans la synthèse du chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium par couplage avec la N-méthylmorpholine dans le tétrahydrofurane. De plus, elle joue un rôle important dans la production de l’éther bis(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-ylique), par réaction avec la 2-hydroxy-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine. En outre, elle est impliquée dans la préparation de sels de 2-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammonium par réaction avec diverses amines tertiaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3140-73-6
Formule moléculaire C5H6ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.57
Numéro MDL MFCD00075607
Clé InChI GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
CID PubChem 18450
Nom IUPAC 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
SMILES COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Point de fusion 75°C to 79°C
Point d’ébullition 99°C to 100°C (1 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 148988
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform and methanol.
Poids de la formule 175.58
Pourcentage de pureté 98%