Learn More
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081843
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11489852
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12010.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101335-11-9
Formule moléculaire C6H3ClFI
Poids moléculaire (g/mol) 256.44
Numéro MDL MFCD00051774
Clé InChI POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
CID PubChem 2736559
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Point d’ébullition 96°C to 98°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.601
Quantité 5 g
Beilstein 2435080
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 256.45
Pourcentage de pureté 98%