Learn More
Acide 2-chloro-4-méthylsulfonylbenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-88531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2.50g
Code produit. 10147900
Marque: Thermo Scientific Acros 425010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 53250-83-2
Formule moléculaire C8H6ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.64
Numéro MDL MFCD00216496
Clé InChI CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
CID PubChem 735863
Nom IUPAC 2-chloro-4-acide méthylsulfonylbenzoïque
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192.0°C to 193.0°C
Couleur Rose ou blanc à jaune
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 234.66
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid