Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11349645
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11349645 1 g 1g
11359645 5 g 5g
2 options
Code produit. 11349645
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19105.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175205-54-6
Formule moléculaire C7H3Cl2F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.05
Numéro MDL MFCD00052912
Clé InChI NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
CID PubChem 2736675
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 35°C to 39°C
Densité 1.6
Point d’ébullition 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 279.07
Pourcentage de pureté 97%