Learn More
2-chloro-5-méthoxybenzimidazole, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338175
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338175 250 mg 250mg
11328175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08440.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15965-54-5 | C8H7ClN2O | 182.607 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15965-54-5
Formule moléculaire C8H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 182.607
Numéro MDL MFCD00051945
Clé InChI FMDGYQOERIOABX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-methoxybenzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloro-5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, acmc-1bs4u, 5-methoxy-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-5-methoxybenzoimidazole, 1h-benzimidazole,2-chloro-6-methoxy, 1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy
CID PubChem 519197
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthoxy-1H-benzimidazole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Point de fusion 165°C to 168°C
Quantité 250 mg
Beilstein 777455
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté 94%