Learn More
2-Chloro-5-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043448
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11354304
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00816.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 615-74-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
2-Chloro-5-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-5-méthylphénole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé pour fabriquer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble (1,2 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-74-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00002175
Clé InChI SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
CID PubChem 12008
Nom IUPAC 2-chloro-5-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methylphenol
Point de fusion 44°C to 48°C
Densité 1.215
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3437
Beilstein 2041487
Informations sur la solubilité Slightly Soluble (1.2g/L) (25°C).
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 99%