Learn More
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque, Mikromol™
Code produit 30050699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050699 100 mg 100mg
30050294 25 mg 25mg
30461305 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30050699 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.15
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H4 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Quantité 100 mg
Poids de la formule 200.9829 g/mol