Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446747
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15446747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33863.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 799557-87-2
Formule moléculaire C5H2ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Numéro MDL MFCD13189478
Clé InChI AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
CID PubChem 18987645
Nom IUPAC 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Point d’ébullition 85°C (112 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 182.53
Pourcentage de pureté 97%