Learn More
Mésilate de 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Code produit 30463151
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463151 4 x 25 mg -
17943666 100 mg 100mg
17980586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463151 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0386.1200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mésilate de 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
CAS 2727065-71-4
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H10 Cl N3 O2 . C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP) as Mesilate, Doxazosin Related Compound C as Mesylate, Doxazosin Mesilate Impurity F as Mesilate, Doxazosin Impurity F as Mesilate
Formule InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
Type de solution Neat
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine ; acide méthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 335.76
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 335.0343 g/mol