Learn More
2-Chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Description
2-Chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| CAS | 23680-84-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H10 Cl N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC |
| Nom IUPAC | 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine |
| Afficher plus |