Learn More
2-Chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Code produit 30463748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463748 4 x 25 mg 100mg
30051233 25 mg 25mg
17943056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463748 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0386.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 Cl N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Nom IUPAC 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 239.66
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 239,0462 g/mol