Learn More
2-chloro-6-fluorobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025674
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21294.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66073-54-9 | C7H5ClFNO | 173.571 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66073-54-9
Formule moléculaire C7H5ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.571
Numéro MDL MFCD00055436
Clé InChI KLOZZZNFJYMTNE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 98564
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzamide
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 5 g
Synonyme 2-fluoro-6-chlorobenzamide, 2-chloro-6-fluoro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-fluoro, acmc-209nth, 6-chloro-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-chlorobenzoylamino, benzamide,2-chloro-6-fluoro, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzamide
Poids de la formule 173.58
Pourcentage de pureté 98%