Learn More
2-Chloro-6-méthylaniline, Mikromol™
Code produit 30050425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050425 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050425 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3451.040100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-6-méthylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-6-methylaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 Cl N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-, o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Quantité 100 mg
Poids de la formule 141,0345 g/mol