Learn More
Acide 2-chloro-6-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047251
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11324965
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18348.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21327-86-6 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21327-86-6
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00045799
Clé InChI CEFMMQYDPGCYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-o-toluic acid, 2-chloro-6-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 6-chloro, 2-chloro-6-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-6-methyl, benzoic acid, 6-chloro-4-methyl, 6-chloro-2-methylbenzoic acid, pubchem4568, chloro-6-methylbenzoic acid, 2-m-tolyloxymethyl oxirane
CID PubChem 88870
Nom IUPAC Acide 2-chloro-6-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 1 g
Beilstein 2614092
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%