Learn More
2-chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11357200
Marque: Thermo Scientific Acros 135440100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-01-7
Formule moléculaire C10H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 197.66
Clé InChI FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
CID PubChem 70798
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2,6 -diméthylphényl)acétamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(2, 6-dimethylphenyl)acetamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3NHC(=O)CH2Cl
Quantité 10 g
Beilstein 12,III,2464
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.