Learn More
2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphényl)-N-méthylacétamide, Mikromol™
Code produit 30052473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052473 25 mg 25mg
30050229 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052473 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0023.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphényl)-N-méthylacétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H13 Cl2 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(2-benzoyl-4-chlorophényl)-2-chloro-N-méthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 322.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 321,0323 g/mol