Learn More
2-chloro-N-cyclopropylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7031391
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15445177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32456.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19047-31-5 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19047-31-5
Formule moléculaire C5H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 133.58
Numéro MDL MFCD00276391
Clé InChI ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-cyclopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-cyclopropyl-acetamide, n-cyclopropylchloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-cyclopropyl
CID PubChem 735780
Nom IUPAC 2-chloro-N-cyclopropylacétamide
SMILES ClCC(=O)NC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 133.58
Pourcentage de pureté 97%